Få mere at vide
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikoneisolator med klæbemiddel, 24 brønde, 2,5 mm diameter, 2,0 mm dyb
Beskrivelse
- Tilgængelig enten forskåret til specifikke indvendige mål
- Isolatorer er autoklaverbare og ikke-cytotoksiske
- Kan bruges til at isolere celler i kulturskåle eller til at adskille prøver på objektglas
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Press-to-Seal™ Silikone plade |
| Wells | 24 |
| Farve | Rød |
| Oversigt | 24 brønde, 2,0 mm dia., 2,0 mm dyb |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Materiale | Silikone |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dybde (metrisk) | 2 mm |
| Diameter (metrisk) | 2.5 mm |
| Vis mere |