Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Grøn E. coliBioParticles™ Konjugat til fagocytose
Beskrivelse
Opnået hurtigere farvning og mere præcise resultater uden behov for vasketrin eller slukkemiddelfarve med pH-følsom pHrodo Green E. coli-konjugat BioParticles til fagocytose. Denne farve-biopartikel-konjugat giver hurtigere og mere præcise resultater end nogen anden farve-biopartikel-konjugat og har reduceret signalvariabilitet og forbedret timing i følsomme eksperimenter. pHrodo Grønne farvekonjugater er ikke-fluorescerende uden for cellen, men fluorescerer klart grønt i fagosomer, hvilket specifikt detekterer intracellulær fagocytose og endocytose. Den pHrodo grønne E. coli-konjugate BioParticles kan også multiplexes med en bred vifte af blå, røde og lang-røde farverapporterere såsom Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue RFP'er og Mitotracker Deep Red, blandt mange andre.
Fluorescensen af det nye pHrodo grønne farvestof stiger dramatisk, efterhånden som pH falder fra neutral til sur, hvilket gør det til et ideelt værktøj til at studere fagocytose og dens regulering af lægemidler og/eller miljøfaktorer. Manglen på fluorescens uden for cellen eliminerer behovet for vasketrin og afkølingsfarver.
Brug den færdiglavede pHrodo Green E. coli-konjugate BioParticles til billeddannelse, højindholdsscreening, højgennemstrømningsscreening og flowapplikationer. Der stilles nok reagens til rådighed til at udføre 100 tests, når der bruges 100 μl i hver brønd på en 96-brønds plade. Den pHrodo grønne farvestof fås også som konjugeret af zymosan BioParticles, S. aureus BioParticles eller dextran 10.000 MW. For at skabe andre konjugater, såsom antistofkonjugater, anvendes pHrodo Green STP-ester eller pHrodo Green maleimid.
Se brugermanualen for instruktioner om opløselighed.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyr |
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C, udtørres og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | pHrodo™ Grøn E. coli BioParticles™ Konjugat til fagocytose |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Celleanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Attune akustisk fokuseringscytometer, Konfokalt mikroskop, Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold |
| Produkttype | Konjugeret |
| Farvetype | pHrodo™ Grøn |
| Form | Fast stof |
| Vis mere |
Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug på mennesker eller dyr.