Få mere at vide
Invitrogen™ Phen Green™ FL, Diacetat, cellegennemtrængende
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
- Detekterer Cu 2+ , Cu + , Fe2 2+ , Hg 2+ , Pb 2+ , Cd 2+ , Zn 2+ og Ni 2+
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, zink- og tungmetaliondetektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Mikropladelæsere |
| Produkttype | FL Diacetat |
| Farvetype | Zinkindikator, jernindikator, nikkelindikator, kviksølvindikator, cadmiumindikator, kobberindikator, blyindikator |
| Produktlinje | Phen Green |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |