Få mere at vide
Invitrogen™ PFB-FDGlu (5-(Pentafluorbenzoylamino)fluorescein di-β -D-Glucopyranosid)
Artikelnummer. 11569196
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11569196 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11569196 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P11947
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PFB-FDGlu er et cellegennemtrængeligt substrat, der bruges til levende celleafbildning af GCase-aktivitet. Det fluorescerer grønt ved spaltning af lysosomal GCase, hvilket letter specifik enkeltcelleanalyse via højindholdsbilleddannelse, flowcytometri og mikroskopi.
PFB-FDGlu (5-(Pentafluorbenzoylamino) Fluorescein Di-beta-D-Glucopyranoside) er en glycosidaseaktivitetssonde til levende cellebilleddannelse af lysosomal glucocerebrosidase (GCase) aktivitet. Dette enzym er afgørende for glykolipidmetabolismen, og dets mangel er forbundet med sygdomme som Gauchers og Parkinsons. PFB-FDGlu fluorescerer grønt ved spaltning med GCase, hvilket muliggør specifik enkeltcelleanalyse via flowcytometri, fluorescerende mikroskopi og billeddannelse med højt indhold.
PFB-FDGlu er cellegennemtrængeligt og når det indlæses i celler, lokaliseres det til endosomale og lysosomale rum, samtidig med at cellernes levedygtighed bevares. Ved enzymatisk spaltning med aktive GCase-enzymer giver det et grønt-fluorescerende farvestof (PFB-F) med excitations-/emissionsmaksima på ca. 492/516 nm. Denne fluorescens kan påvises ved hjælp af fluorescensmikroskopi, billeddannelse med højt indhold og flowcytometri, hvilket muliggør specifik enkeltcelleanalyse af GCase-aktivitet.
Fordele ved PFB-FDGlu til påvisning af GCase-aktivitet i lysosomer:
  • Høj specificitet —anvender et lysosomalt GCase-substrat til måling af GCase-aktivitet, hvilket sikrer specifik lysosomal farvning (bemærk, at med lange inkubationer vil den fluorescerende PFB-F migrere til cytoplasmaet)
  • Billeddannelse af levende celler —giver mulighed for vurdering af GCase-aktivitet i intakte, levende celler med minimal indvirkning på cellernes levedygtighed, selv med forlænget inkubation
  • Enkeltcelleanalyse muliggør —specifik enkeltcelleanalyse med flowcytometri, billeddannelse med højt indhold og mikroskopi for at skelne mellem forskellige celletyper
  • Lys fluorescens —giver et lysegrønt fluorescerende farvestof ved spaltning med GCase, hvilket øger detektionsfølsomheden
  • Alsidig protokol —kan kombineres med andre fænotypiske indikatorer, såsom levedygtighedsfarvninger og antistoffer, for at identificere forskellige cellepopulationer eller som et selektionskriterium for cellesortering
GCase, kodet af GBA1-genet, er en lysosomal hydrolase, der omdanner glucosylceramid til glucose og ceramid. Mutationer i GBA1, der fører til GCase-mangel, kan forårsage lysosomale lagringsforstyrrelser. GCase-mangler er impliceret i flere sygdomme, herunder Gauchers sygdom og Parkinsons sygdom.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Pulver
Mængde 5 mg
Substrater GCase substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Beta-Glucosidase Substrat
Target enzym Beta-Glucosidase
Excitation/Emission 492/526
Til brug med (udstyr) Flowcytometer, højindhold billeddannelsesinstrument, fluorescerende mikroskop, konfokalmikroskop
Etiket eller farvestof Fluorescein
Produkttype Substrater
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Fryser (-5 °C til -30 °C)