Få mere at vide
Invitrogen™ Pepstatin A, BODIPY™ FL konjugat
Artikelnummer. 11589196
Skift visning
Mængde:
25μ g
Pakningsstørrelse:
25µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11589196 25μ g 25µg
1 options
Artikelnummer. 11589196 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P12271
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til undersøgelse af cathepsin D-handel i celler ved fluorescensmikroskopi
BODIPY™ FL pepstatin A, en grøn-fluorescerende probe, som hæmmer cathepsin D in vitro (IC50 ca. 50nM), retter sig mod cathepsin D i lysosomer af levende celler. Indledende undersøgelser med denne nye probe indikerer, at den transporteres til lysosomer af levende celler via en endocytisk vej, og at den konkurrerende kan fortrænges af umærket pepstatin A.
Apoptose, kaspaseaktivering, celleanalyse, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, enzym- og proteinaktivitetsassays, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, protease/peptidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25μ g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje BODIPY
Fysisk form Fast stof
Produkttype Inhibitor