Få mere at vide
Invitrogen™ PED6 ( N -((6-(2,4-dinitrophenyl)amino)hexanoyl)-2-(4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza- s -Indacen-3-Pentanoyl)-1-hexadecanoyl- sn -trimethyl-glyceroammonium-ethanolamin,-glyceroammonium-ethanolamin,
Artikelnummer. 10083202
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10083202 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10083202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D23739
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
PED6-mærket fosfolipid
Molecular Probes phospholipase-substrater er farvestof-mærkede phospholipider, der bruges til at overvåge phospholipase A (PLA) aktivitet i oprensede enzympræparater, cellelysater og levende celler.
  • Etiket (Ex/Em): PED6
  • Specificitet: PLA 2 (dette substrat spaltes af PLA 1 , men denne reaktion adskiller ikke fluoroforen fra quencheren)
  • Spaltningsprodukt: BODIPY™ FL C5
  • Lyofiliseret produkt kan opløses i DMSO til brug
  • Fluorescens måles enten i mikropladeassays eller ved hjælp af flowcytometri
Bemærk : To strukturelle variationer af disse substrater er tilgængelige, som giver specificitet for PLA1 og PLA2. Fluorescensmærkede versioner af spaltningsproduktet genereret fra disse substrater er også tilgængelige til brug som standarder til evaluering af procentvis substratomdannelse i enzymatiske reaktioner.
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Konjugeret Andre etiketter eller farvestoffer
Produkttype Fosfolipider