Få mere at vide
Invitrogen™ OxyBURST™ Grøn H2DCFDA, SE
Artikelnummer. 11510286
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510286 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11510286 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D2935
 Begrænset vare
På lager
Amin-reaktivt assay-reagens
OxyBURST™ Green H2DCFDA succinimidylester (2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetat, SE) er et amin-reaktivt assayreagens, der kan bruges til at fremstille oxidationsfølsomme konjugater af en bred vifte af biomolekyler og partikler, herunder antistoffer, antigener, peptider, proteiner, dextrans, bakterier, gær og polystyrenmikrosfærer. Efter konjugation til aminer kan de to acetater af OxyBURST™ Green H2DCFDA fjernes ved behandling med hydroxylamin ved neutral pH for at danne dihydrofluoresceinkonjugatet. OxyBURST™ Green H2DCFDA-konjugater er ikke-fluorescerende, indtil de oxideres til de tilsvarende fluoresceinderivater.
ROS-indikatorspecifikationer:
  • Ex/Em: ∼492 – 495/517 – 527 nm
  • Produktet er luftfølsomt og bør opbevares under tørt argon eller nitrogen
  • Produktet kan opløses i DMSO, DMF eller ethanol til brug
  • Indikatoren er celle permeant (celleindlæsningsprotokoller findes i litteraturen)
  • Fluorescens kan overvåges ved hjælp af et flowcytometer, fluorometer, mikropladelæser eller fluorescensmikroskop ved brug af excitationskilder og filtre, der er egnede til fluorescein.
Find flere ROS-indikatorer
Vi tilbyder et udvalg af Molecular Probes™ produkter til generering af reaktive iltarter (ROS), herunder singlet-oxygen, superoxid, hydroxylradikaler og forskellige peroxid- og hydroperoxider, samt til deres fluorometrisk detektion i opløsning. Gennemgå Generering og Opdagelse af reaktive iltarter—afsnit 18.2 i Håndbogen Molecular Probes™ for mere information om disse produkter.
Til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug på mennesker eller dyr.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Til brug med (applikation) ROS
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype ROS-indikator
Excitationsbølgelængdeområde 492 til 495 nm
Emissionsbølgelængdeområde 517 til 527 nm
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',7'-DICHLORODIHYDROFLUO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'',7''-DICHLORODIHYDROFLUO