Få mere at vide
Invitrogen™ OxyBURST™ Grøn H 2 HFF BSA - Specialemballage
Artikelnummer. 10389122
Mængde:
5 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 10389122
Brand: Invitrogen™ O13291
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Følsomt fluorogent reagens til påvisning af ekstracellulær frigivelse af oxidative produkter i et spektrofluorometer/fluorescensmikroskop
Celleanalyse, cellecyklus, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, endocytose, eksocytose og fagocytose, lysosomer, vakuoler
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype Supplement
Form Fast stof
Indikator Fri radikal sensor
Indikatoregenskaber Fluorescerende farvestofbaseret
Produktlinje OXYBURST
Mængde 5 x 1 mg
Reagenstype Fluorogent