Få mere at vide
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-5N, Hexakaliumsalt, celleuigennemtrængeligt
Mængde:
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Beskrivelse
- Kd for Ca 2+ ca. 20 μM
- Absorptions-/emissionsmaksima ca. 492/517 nm
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Calcium indikator |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Produktlinje | Oregon Green |
| Mængde | 500μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |