Få mere at vide
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, hexakaliumsalt, celleimpermeant
Artikelnummer. 11589186
Mængde:
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. 11589186
Brand: Invitrogen™ O6806
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En synligt lys-exciterbar calcium-indikator
  • Denne vandopløselige saltform er nyttig til intracellulær belastning ved mikroinjektion, infusion fra plasterpipette eller optagelse induceret af Influx™ pinocytisk celle-loading reagens (kat. nr. I-14402)
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere
Produkttype Calcium indikator
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Produktlinje Oregon Green
Mængde 500μ g