Få mere at vide
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1 dextran, kaliumsalt, 10.000 MW, anionisk
Artikelnummer. 11579186
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 11579186
Brand: Invitrogen™ O6798
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dextranformer af disse calciumindikatorer viser dramatisk reduktion i både lækage og kompartmentalisering sammenlignet med AM-esterformer
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser stigning i fluorescens ved binding af Ca2 + . De har anvendelser i mange calciumsignalundersøgelser, herunder måling af intracellulær Ca 2+ , efter Ca 2+ tilstrømning og frigivelse, og multifoton excitationsbilleddannelse af Ca 2+ i levende væv.
  • Celler kan være fysisk belastet med celle-impermeante saltformer af disse dextran-konjugerede indikatorer ved hjælp af patchpipette eller mikroinjektion
  • Fluorescenssignal fra disse celler måles ved hjælp af fluorescensmikroskopi
  • Etiket (Ex/Em): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523nm)
  • Fluorescensintensitetsstigning ved binding af Ca2 + : ca. 14 gange
  • Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca2 + med lille skift i bølgelængde
  • Disse prober exciteres af synligt lys, og fordi den energi, der kræves til excitation er lav, reduceres potentialet for cellulær fotoskade
  • Almindeligt anvendte laserbaserede instrumenter (dvs. konfokale laserscanningsmikroskoper) er i stand til effektivt at excitere disse indikatorer, og deres emissioner er i områder af spektrum, hvor cellulær autofluorescens og spredningsbaggrunde ofte er mindre problematiske
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Kalium assay
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere
Produkttype Reagens
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Produktlinje Oregon Green