Få mere at vide
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, AM, cellegennemtrængende - Specialemballage
Artikelnummer. 11599186
Mængde:
10 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. 11599186
Brand: Invitrogen™ O6807
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Celler kan fyldes med AM-esterformerne af disse calciumindikatorer ved at tilføje den opløste indikator direkte til skåle indeholdende dyrkede celler
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2 + . De har anvendelser i mange calciumsignalundersøgelser, herunder måling af intracellulær Ca 2+ , efter Ca 2+ tilstrømning og frigivelse, og multifoton excitationsbilleddannelse af Ca 2+ i levende væv.
  • Fluorescenssignal fra disse celler måles generelt ved hjælp af fluorescensmikroskopi, fluorescensmikropladeanalyser eller flowcytometri
  • Etiket (Ex/Em): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523nm)
  • Fluorescensintensitetsstigning ved binding af Ca2 + : ca. 14 gange
  • Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca2 + med lille skift i bølgelængde
  • Disse prober exciteres af synligt lys, og fordi den energi, der kræves til excitation er lav, reduceres potentialet for cellulær fotoskade
  • Almindeligt anvendte laserbaserede instrumenter (dvs. konfokale laserscanningsmikroskoper) er i stand til effektivt at excitere disse indikatorer, og deres emissioner er i områder af spektrum, hvor cellulær autofluorescens og spredningsbaggrunde ofte er mindre problematiske
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellebaserede Second Messenger-assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, G-proteinkoblet receptorbiologi, ionisk homeostase og signalering, mål- og blyidentifikation og -validering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed og spredning
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere
Produkttype Plet
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Produktlinje Oregon Green
Mængde 10 x 50μ g