Få mere at vide
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 1,2-dihexadecanoyl- sn -glycero-3-phosphoethanolamin (Oregon Green™ 488 DHPE)
Artikelnummer. 10154432
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154432 1 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 10154432 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. O12650
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Med excitations-/emissionsmaksima∽ 501/526 nm
Fosfolipidet, Oregon Green 488 DHPE er mærket på hovedgruppen med den grøn-fluorescerende Oregon Green-fluorofor. Denne fluorerede analog af fluorescein overvinder nogle af de vigtigste begrænsninger af fluorescein, herunder større fotostabilitet og en lavere pKa (pKa)∽ 4,7 versus 6,4 for fluorescein), hvilket gør dets fluorescens i det væsentlige pH-ufølsom i det fysiologiske pH-område.
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, ionisk homeostase& Signalering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholipids
Mængde 1 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje Oregon Green