Få mere at vide
Invitrogen™ NucRed™ Live 647 ReadyProbes™ Reagens
Artikelnummer. 13579180
Skift visning
Mængde:
6 dråbeflaskesæt
Artikelnummer. Mængde
13579180 6 dråbeflaskesæt
1 options
Artikelnummer. 13579180 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37106
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
6 x 2,5 ml dråbeflasker
Cellegennemtrængende nuklear farve, der udsender lys, langt rød fluorescens, når den er bundet til DNA
  • Formuleret som stuetemperatur-stabil opløsning i dråbeflaske
  • Spids og dryp to dråber pr. ml for at farve celler
  • Usædvanligt lys langt rød fluorescens godt adskilt fra blå, grønne og røde fluoroforer
  • Hurtig farvning af levende eller fikserede celler uden vasketrin
  • Klar til brug flydende formulering: ingen grund til at fortynde, veje eller pipettere
  • Kan bruges til modfarvning, DNA-indholdsmålinger, cellecyklus, cellereplikationsundersøgelser og celletælling
  • Excitation/emission på 638/686nm gør den optimal til brug med blå (Hoechst , DAPI, CFP), grøn (Alexa Fluor 488, FITC, GFP) og rød (Alexa Fluor 594, Texas Red, rhodamin) fluoroforer i flerfarvede eksperimenter
  • Kan tilsættes direkte til celler i fulde medier eller bufferopløsninger
  • Ingen vask, cellelyse eller RNase-trin er nødvendige
  • I de fleste tilfælde vil 2 dråber/ml og en inkubationstid på 15 til 30 minutter frembringe lys nuklear farvning; optimering kan dog være nødvendig for nogle celletyper, forhold og applikationer
  • I sådanne tilfælde skal du blot tilføje flere eller færre dråber, indtil den optimale farvningsintensitet er opnået
  • I de fleste tilfælde stiger farvningsintensiteten med tiden, hvis cellerne ikke vaskes før billeddannelse
  • Registreret gennem langt røde filtre
Celleanalyse, cellecyklus, cellestruktur, cellesporing og sporing, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, flowcytometri, flowcytometri cellecyklusassays, flowcytometri farvning ved cellestruktur, flowcytometri af cellulære processer, fluorescens in situ, immunfluorescens (IF-hybrid), immunfluorescens Modfarvning, montering og udtoningsforebyggelse, immunfluorescensfarvning og detektion, In situ hybridisering (ISH), Nucleus, Nucleoli og Nuclear Envelope, Organelle Tracing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Langt-rød
Indhold og opbevaring 6x 2,5 mL dråbeflasker Opbevares
kl≤ 25 °C
Excitationsbølgelængdeområde ⁄638 686
Farvetype Celle-permeant
Til brug med (udstyr) Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Flowcytometer
Mængde 6 dråbeflaskesæt
Detektionsmetode Fluorescens
Emission Synlig
Form Væske
Produktlinje NucRed, ReadyProbes
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nucleus