Få mere at vide
Invitrogen™ NucRed™ Død 647 ReadyProbes™ Reagens (TO-PRO-3 iodid)
Beskrivelse
Indeholder
6 x 2,5 ml dråbeflasker
- Celler, der har mistet plasmamembranintegritet, farves inden for få minutter, hvilket gør denne ekstremt nyttige farvning til at estimere levende/døde celler og til at måle cytotoksicitet i kinetiske levende celleassays
- Velegnet til farvning af kerner i fikserede cellepræparater og vævssnit
- Formuleret som stuetemperaturstabil løsning og leveres i praktisk dråbeflaske: tip og dryp 2 dråber/ml for at farve celler, og inkuber derefter 15 til 30 minutter i de fleste tilfælde
- Usædvanligt lys langt rød fluorescens ved binding til DNA
- Hurtig farvning af beskadigede, døde eller fikserede celler uden vasketrin
- Klar til brug flydende formulering: ingen grund til at fortynde, veje eller pipettere
- DNA-farvning med høj affinitet, der nemt farver celler med kompromitterede cellemembraner, men alligevel ikke trænger ind i levende celler
- Fluorescens øges flere hundrede gange ved binding til dsDNA i celler med kompromitterede cellemembraner (døende eller døde celler), i fikserede celler og vævsskiver
- Spektralegenskaber med excitation/emission ved 642/661nm, når de er bundet til DNA, er fremragende til standard Cy5/Far Red-filtre
- Langbølget fluorescens af farvestoffet er godt adskilt fra almindeligt anvendte fluoroforer, som f.eks. Hoechst , GFP, Alexa Fluor 488, rhodamine (TRITC), Texas Red og mange RFP-varianter
- Velegnet til vævsfarvning, da dets signal generelt ikke skjules af vævsautofluorescens
- Kan tilsættes direkte til celler i fulde medier eller bufferopløsninger
- I de fleste tilfælde stiger farvningsintensiteten med tiden, hvis cellerne ikke vaskes før billeddannelse.
- Spændt med et maksimum ved 642nm, når det er bundet til DNA, med et emissionsmaksimum ved 661nm
- Det detekteres gennem langt røde filtre
Celleanalyse, cellecyklus, cellestruktur, cellesporing og sporing, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, flowcytometri, flowcytometri cellecyklusassays, flowcytometri farvning ved cellestruktur, flowcytometri af cellulære processer, fluorescens in situ, immunfluorescens (IF-hybrid), immunfluorescens Modfarvning, montering og udtoningsforebyggelse, immunfluorescensfarvning og detektion, In situ hybridisering (ISH), Nucleus, Nucleoli og Nuclear Envelope, Organelle Tracing
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Langt-rød |
| Indhold og opbevaring | 6 x 2,5 mL dråbeflasker Opbevares kl≤ 25 °C |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | Nukleinsyrefarvning |
| Emission | 661 |
| Excitationsbølgelængdeområde | 642 nm |
| Form | Væske |
| Produktlinje | NucRed, ReadyProbes |
| Vis mere |