Få mere at vide
Invitrogen™ NucBlue™ Fast celle ReadyProbes™ Reagens (DAPI)
Artikelnummer. 12333553
Skift visning
Mængde:
6 hætteglassæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12333553 6 hætteglassæt Hver
1 options
Artikelnummer. 12333553 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37606
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Højrenhedsform af DAPI-farve i stuetemperaturstabil opløsning, der leveres i dråbeflaske
DAPI er en almindeligt anvendt nuklear modfarvning til fikserede celler, der udsender blå fluorescens, når de er bundet til DNA.
  • Ved fluorescensmikroskopi exciteres DAPI med UV-lys og detekteres gennem blå/cyan-filter
  • DAPI leveres typisk som fast stof, der kræver afvejning og fortynding flere tusinde gange før brug, og anbefalet opbevaring er generelt i fryser eller køleskab
  • Denne version er klar til brug og kan opbevares ved siden af mikroskop eller arbejdsstation
  • Spektralegenskaber af DAPI (4′ ,6-diamidino-2-phenylindol), dens selektivitet for dsDNA og dens stigning i fluorescens, når den er bundet til DNA, gør den fremragende fluorescerende nuklear modfarvning ideel til brug med grøn (Alexa Fluor 488, FITC, GFP) og rød (Alexa Fluor 594, rhodamine, Texas Red, mCherry, mKate-2) fluoroforer i flerfarvede eksperimenter
  • På grund af dets høje affinitet til DNA, bruges det også ofte til at tælle celler, måle apoptose, sortere celler baseret på DNA-indhold og som nuklear segmenteringsværktøj i billedanalyse med højt indhold.
  • I de fleste tilfælde vil 2 dråber/ml og en inkubation på 15 til 30 minutter frembringe lys nuklear farvning; optimering kan dog være nødvendig for nogle celletyper, forhold og applikationer
  • Ophidset af UV-lys ved 360 nm, når det er bundet til DNA, med et emissionsmaksimum ved 460 nm
  • Det detekteres gennem blå/cyan filter
  • Som foretrukket blå nuklear farve i fikserede celle-billeddannelseseksperimenter, velegnet til brug med antistof-baserede applikationer
Celleanalyse, cellecyklus, cellestruktur, cellesporing og sporing, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, flowcytometri, flowcytometri cellecyklusassays, flowcytometri farvning ved cellestruktur, flowcytometri af cellulære processer, fluorescens in situ, immunfluorescens (IF-hybrid), immunfluorescens Modfarvning, montering og udtoningsforebyggelse, immunfluorescensfarvning og detektion, In situ hybridisering (ISH), Nucleus, Nucleoli og Nuclear Envelope, Organelle Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring 6x 2,5 mL dråbeflasker Opbevares
kl≤ 25 °C
Excitationsbølgelængdeområde ⁄360 460
Farvetype DAPI
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer
Mængde 6 hætteglassæt
Detektionsmetode Fluorescens
Emission Synlig
Form Væske
Produktlinje Molecular Probes
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nucleus