Få mere at vide
Invitrogen™ NPE-buret ATP( Adenosin 5'-triphosphat, P3- (1-(2-Nitrophenyl)ethyl)ester, dinatriumsalt)
Artikelnummer. 11529046
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11529046 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11529046 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A1048
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Flash UV-fotolyse af burgruppe skaber frigivelse af frie nukleotider
NPE-buret ATP er en nukleotidanalog, hvori det terminale fosfat er esterificeret med en blokerende gruppe, hvilket gør molekylet biologisk inaktivt. Flash-fotolyse af burgruppen med UV-belysning ved 360 nm resulterer i en hurtig og meget lokaliseret frigivelse af det frie nukleotid på belysningsstedet.
Enzym- og proteinaktivitetsassays, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype NPE-buret ATP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Etiket eller farvestof NPE (P3-(1-(2-nitrophenyl)ethyl)ester)