Få mere at vide
Invitrogen™ Nonyl Acridine Orange (Acridine Orange 10-Nonyl Bromide)
Beskrivelse
Det rapporteres, at mitokondriel optagelse ikke afhænger af membranpotentialet, i modsætning til mange andre mitokondrielle prober. Det er giftigt i høje koncentrationer og binder sig tilsyneladende til cardiolipin i alle mitokondrier, uanset deres energimæssige tilstand. Dette derivat er blevet brugt til at analysere mitokondrier ved flowcytometri, til at karakterisere multilægemiddelresistens og til at måle ændringer i mitokondriel masse under apoptose.
Apoptose, celleanalyse, celletælling& Levedygtighed, Celletælling, Levedygtighed,& Kryokonservering, cellekultur, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, DNA-fragmentering, Flowcytometri, Flowcytometri Apoptoseanalyser, Mitokondrier, Mitokondrier Funktion, Mitokondriel funktion, Mitokondriel struktur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 100 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Mitokondrier sonde |
| Subcellulær lokalisering | Mitokondrier |