Få mere at vide
Invitrogen™ Nitroblåt tetrazoliumchlorid (NBT)
Artikelnummer. 10464362
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10464362 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10464362 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N6495
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Bruges til at vurdere cellelevedygtighed som funktion af redoxpotentiale
Nitroblå tetrazoliumchlorid (NBT) kan bruges til at vurdere cellens levedygtighed som funktion af redoxpotentialet. Aktivt respirerende celler omdanner den vandopløselige NBT til et dybt blåfarvet udfældning.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode Absorbans
Mængde 1 g
Substrater Oxidase substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Absorbance Wavelength 256 nm
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.