Få mere at vide
Invitrogen™ Nilen rød
Artikelnummer. 11549116
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11549116 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11549116 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N1142
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med fluorescensmikroskopi
Nilrød bruges til at lokalisere og kvantificere lipider, især neutrale lipiddråber i celler. Nilrød er næsten ikke-fluorescerende i vand og andre polare opløsningsmidler, men gennemgår fluorescensforstærkning og store absorptions- og emissionsblå skift i ikke-polære miljøer (excitation/emissionsmaksimum ∼552/636 nm i methanol).
Vi anbefaler at opløse i højkvalitets anhydrus DMSO eller DMF for at opnå en lagerkoncentration op til 1 mM.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Subcellulær lokalisering Cellemembraner& Lipider, lysosomer
Detektionsmetode Fluorescens
Molekylær formel C20H18N2O2​​​
Fysisk form Fast stof
Farve Rød
Produkttype Nile rød plet
Excitation/Emission 552/636 nm
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.