Få mere at vide
Invitrogen™ Nigericin, fri syre
Artikelnummer. 11589116
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11589116 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11589116 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N1495
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til intracellulær kalibrering af fluorescensrespons af cytosoliske pH-indikatorer
  • Udført ved hjælp af K+/H+ ionofor-nigericin
  • Det forårsager udligning af intracellulær og ekstracellulær pH-mangel på depolariserende koncentration af ekstracellulær K+
Aniondetektion, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, ionisk homeostase og signalering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indikator Ionophor
Molekylær formel C40H68O11
Fysisk form Fast stof
Produkttype Kaliumionofor