Få mere at vide
Invitrogen™ Newport Green™ DCF Diacetat, cellegennemtrængende
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
- Kd for Ca 2+> 100 μM), hvilket gør denne værdifulde sonde til at detektere Zn 2+ tilstrømning til neuroner gennem spændings- eller glutamat-gatede kanaler
- Når det bruges sammen med farvestoffer med dobbelt Ca 2+ / Zn 2+ følsomhed, såsom fura-2 og mag-fura-2, bekræftes det, at ændringer i Zn 2+ niveauer og ikke Ca 2+ eller Mg 2+ bliver detekteret
- Reaktionen på overgangsmetaller, herunder Zn, Mn, Fe, Co, Cu(I), Cu(II), Ni og Cd, er blevet karakteriseret
- Etiket (Ex/Em): Newport Green DCF (ca. 505/535nm)
- Kd (Zn2 + ) (i buffer): ca. 1 μM
- Lyofiliseret produkt kan opløses i DMSO til brug
- Produktet indlæses typisk i celler ved at tilsætte opløst indikator til medium indeholdende celler
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, zink- og tungmetaliondetektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | DCF Diacetat |
| Farvetype | Zink indikator |
| Produktlinje | Newport Green |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |