Få mere at vide
Invitrogen™ NeuroTrace™ 640/660 dybrød fluorescerende Nissl-farve - opløsning i DMSO
Artikelnummer. 10266952
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266952 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10266952 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N21483
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Selektiv for Nissl-stof, der er karakteristisk for neuroner og giver mere følsomhed end traditionelle histologiske farvestoffer som toluidinblåt eller cresylviolet
  • Nissl-farvning er standard histologisk metode til visualisering af neuroner i hjerne og rygmarv
  • Sammensat af ribosomalt RNA associeret med ru endoplasmatisk retikulum i neuronale perikarya og dendritter, omfordeles Nissl-stoffet i cellelegemet i skadede eller regenererende neuroner, hvilket giver markør for neurons fysiologiske tilstand
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing og sporing, neuronal sporing, Nissl Bodies
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Nissl Plet
Mængde 1 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Subcellulær lokalisering Nissl Bodies
Excitation/Emission 640/660 nm
Produktlinje NEUROTRACE