Få mere at vide
Invitrogen™ NeuroTrace™ 500/525 Grøn Fluorescerende Nissl-farve - Opløsning i DMSO
Artikelnummer. 10693843
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10693843 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10693843 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N21480
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bindes til Nissl-stof, som udelukkende findes i somata af neuronale celler
  • Udviser lys, grøn fluorescens, der er synlig med filtre passende til fluorescein og er mange gange mere følsom end cresylviolet farve
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing og sporing, neuronal sporing, Nissl Bodies
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Nissl Plet
Mængde 1 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Subcellulær lokalisering Nissl Bodies
Excitation/Emission 500/525 nm
Produktlinje NEUROTRACE