Få mere at vide
Invitrogen™ NeuroTrace™ 435/455 Blå Fluorescerende Nissl bejdse
Beskrivelse
- Nissl-farvning er standard histologisk metode til visualisering af neuroner i hjerne og rygmarv
- Sammensat af ribosomalt RNA associeret med ru endoplasmatisk retikulum i neuronale perikarya og dendritter, omfordeles Nissl-stoffet i cellelegemet i skadede eller regenererende neuroner, hvilket giver markør for neurons fysiologiske tilstand
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing og sporing, neuronal sporing, Nissl Bodies
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | Nissl Plet |
| Mængde | 1 ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Subcellulær lokalisering | Nissl Bodies |
| Excitation/Emission | 435/455 nm |
| Produktlinje | NEUROTRACE |