Få mere at vide
Invitrogen™ NBT/BCIP reagenssæt
Beskrivelse
Indeholder
1 g hver af NBT og BCIP
NBT/BCIP Reagens-sættet indeholder 1 g prøver af både NBT og BCIP til kromogen detektion af fosfatase.
- NBT/BCIP-reagenskittet indeholder 1 g prøver af NBT (nitroblå tetrazoliumklorid) og BCIP (5-brom-4-chloro-3-indolyl-1-fosfat)
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-farvning og detektion, immunocytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunhistokemi (IHC), proteiner, ekspression, isolation og analyse, western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | Absorbans |
| Mængde | 1 sæt |
| Substrater | Phosphatase substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.