Få mere at vide
Invitrogen™ NBD-PE ( N- (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)-1,2-dihexadecanoyl- sn -glycero-3-phosphoethanolamin, triethylammoniumsalt)
Artikelnummer. 11509136
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11509136 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11509136 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N360
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fosfolipidet, NBD-PE, er mærket på hovedgruppen med den miljøfølsomme fluorofor, NBD.
Fosfolipiden, NBD-PE , er mærket på hovedgruppen med det miljøfølsomme fluorofor, NBD (excitation/emission maxima ∼463/536 nm).
Forbered lageropløsninger af fosfoethanolaminer i ethanol for at opnå en lagerkoncentration på 1 til 2 mg/ml. Sonikation kan være nødvendig for at hjælpe spredningen.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholipids
Mængde 10 mg
Molekylvægt (g/mol) 956.25
Fysisk form Fast stof
Produktlinje Invitrogen
Excitation/Emission 463/536 nm
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.