Få mere at vide
Invitrogen™ NBD-kolesterol (22-( N- (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-23,24-bisnor-5-cholen-3β -Ol)
Beskrivelse
Denne fluorescerende analog, NBD-kolesterol , er en miljøfølsom probe, der lokaliseres i membranens indre og er nyttig til at undersøge lipidtransportprocesser såvel som lipid-protein-interaktioner.
Vi anbefaler opløsning i chloroform (CHCl 3 ) eller acetonitril (MeCN) for at opnå en stamkoncentration på op til 1 mM.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesterol Analogs |
| Mængde | 10 mg |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Excitation/Emission | 469/537 nm |