Få mere at vide
Invitrogen™ NBD C6 -ceramid kompleksbundet til BSA
Artikelnummer. 11519126
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11519126 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11519126 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N22651
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Selektiv farvning til Golgi-apparater i levende og fikserede celler
NBD C 6 -ceramid kan bruges til at studere sphingolipid transport og metabolisme mekanismer. Kompleksdannelse af fluorescerende lipider med bovint serumalbumin (BSA) letter cellemærkning ved at eliminere behovet for organiske opløsningsmidler til at opløse den lipofile probe - den BSA-kompleksbundne probe kan opløses direkte i vand. Det miljøfølsomme NBD-farvestof er svagt fluorescerende i vand, men øges i aprotiske opløsningsmidler og andre ikke-polære miljøer med excitations-/emissionsmaksima∽ 466/536 nm.
Celleanalyse, Cellestruktur, Golgi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 5 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje Invitrogen