Få mere at vide
Invitrogen™ NBD C6- Ceramid (6-(( N- (7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)amino)hexanoyl)Sphingosin)
Artikelnummer. 10226912
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10226912 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10226912 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N1154
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Selektiv farvning til Golgi-apparater i levende og fikserede celler
NBD C 6 -ceramid kan bruges til at studere sphingolipid transport og metabolisme mekanismer. Det miljøfølsomme NBD-farvestof er svagt fluorescerende i vand, men øges i aprotiske opløsningsmidler og andre ikke-polære miljøer med excitations-/emissionsmaksima∽ 466/536 nm.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 1 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje Invitrogen