Få mere at vide
Invitrogen™ NanoOrange™ Proteinkvantificeringssæt, 200-2.000 analyser
Artikelnummer. 10318302
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10318302 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10318302 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N6666
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Følsom og nem analyse til proteinkvantificering med detektion så lavt som 10 ng/ml protein i opløsning
  • Fluorescerende farvestof er velegnet til brug med spektrofluorometre og mikropladelæsere
  • Til påvisning af lipoproteiner eller proteiner i et komplekst lipidmiljø skal du bruge CBQCA Protein Quantitation Kit (C-6667)
Proteinkvantificering, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Fluorescerende proteinanalyse
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje NanoOrange
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Tilstrækkelig til 200 til 2000 analyser
Til brug med (applikation) Protein kvantificering
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Mængde 1 sæt