Få mere at vide
Invitrogen™ MycoFluor™ Mycoplasma Detection Kit
Artikelnummer. 10063202
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10063202 100 prøver Hver
1 options
Artikelnummer. 10063202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M7006
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Identificer mycoplasma-infektion i cellekulturer visuelt
De MycoFluor™ Mycoplasma Detection Kit giver en ultrafølsom, hurtig og enkel fluorescensmikroskopisk analyse til visuel identifikation af mycoplasmainfektion i laboratoriecellekulturer. For at påvise mycoplasma, den fluorescerende MycoFluor reagens tilsættes direkte til dyrkningsmediet, med eller uden celler, og den farvede prøve undersøges derefter under et fluorescensmikroskop.
Bioproduktion, celleanalyse, cellekultur, cellesporing og sporing, klinisk, kontaminant- og urenheds-QC-testning, diagnostik af infektionssygdomme, pattedyrcellekultur, mikrobiel sporing, molekylær diagnostik, mycoplasma-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Væske
Produkttype Mycoplasma påvisning
Til brug med Fluorescensmikroskop
Mængde 100 prøver