Få mere at vide
Invitrogen™ MUP (4-methylumbelliferylfosfat, fri syre)
Artikelnummer. 10013142
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10013142 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10013142 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M6491
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
MUP er et fluorescerende substrat for alkaliske fosfataser
Alkalisk phosphatase-medieret hydrolyse af dens phosphatsubstituent giver den blå-fluorescerende 4-methylumbelliferyl (excitation/emission ca. 386/448 nm).
Alkaliske fosfataseassays, biokemiske toksikologiske assays, celleanalyse, cellulær billeddannelse, cellulære toksikologiske assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, high-content screening (HCS), fosfataseaktivitet, fosfataseaktivitetsassays, fosfataseaktivitetsanalyser, fosfatase-aktivitetsanalyser, phosphatase-analyse, ekspressionsbiologi, I-analyse, proteinanalyse, I Mål- og leadidentifikation og -validering, Target-baserede ADME/Tox-assays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Pulver
Mængde 1 g
Substrater Phosphatase substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Alkalisk fosfatase
Excitation/Emission ⁄360 449
Til brug med (udstyr) Fluorometer, mikropladelæser
Etiket eller farvestof MUP (4-methylumbelliferylfosfat)