Få mere at vide
Invitrogen™ MultiSpeck™ Multispektral fluorescensmikroskopi standardsæt (i suspension)
Artikelnummer. 10563843
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10563843 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10563843 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M7901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Giver ekstern reference til sammenligning af billeder indsamlet med forskellig optik, på forskellige instrumenter og i forskellige laboratorier, samt til overvågning af rutinemæssige daglige variationer i instrumentel ydeevne
  • Indeholder to suspensioner af 4,0 μm-diameter mikrokugler
  • Den første suspension består af multispektrale fluorescensmikrosfærer, der udviser tre relativt forskellige excitations- og emissionsbånd alle i samme partikel
  • Anden suspension består af en blanding af enkeltbånds mikrosfærer, der udviser de samme tre excitations/emissionsbånd: rød, grøn og blå (RGB) som mutispektrale mikrosfærer, men i separate partikler. Begge suspensioner i sættet leveres i klar-til-brug tætheder og kan monteres på objektglas eller inkorporeres i eksperimentel prøve
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Mikroskopistandardsæt
Produktlinje MultiSpeck
Kalibreringstype Fluorescensmikroskopkalibrering
Farve Grøn, rød, blå
Format Ophængsperler
Diameter (metrisk) 4μ m
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Mængde 1 sæt