Få mere at vide
Invitrogen™ MQAE ( N- (Ethoxycarbonylmethyl)-6-Methoxyquinoliniumbromid) Artikelnummer.: 11544746
Invitrogen™ MQAE ( N- (Ethoxycarbonylmethyl)-6-Methoxyquinoliniumbromid)
Artikelnummer. 11544746
100 mg, 100mg
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 11544746
Brand: Invitrogen™ E3101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
6-methoxyquinolinium-derivat og fluorescerende indikator for intracellulær Cl -
  • Detekterer ion via diffusionsbegrænset kollisionsdæmpning
  • MQAE har større følsomhed over for Cl - og højere fluorescenskvanteudbytte end SPQ
Aniondetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed og spredning
Til brug med (udstyr) Konfokalt mikroskop, Flowcytometre
Produkttype MQAE
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2907373 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/04/2024 ArtikelnummerE3101
Partinummer2140291 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/08/2019 ArtikelnummerE3101
Partinummer1933319 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/01/2018 ArtikelnummerE3101
Partinummer2068267 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/01/2019 ArtikelnummerE3101
Partinummer2617012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2023 ArtikelnummerE3101
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ MQAE ( N- (Ethoxycarbonylmethyl)-6-Methoxyquinoliniumbromid) >