Få mere at vide
Invitrogen™ Octadecyl Rhodamine B Chloride (R18)
Artikelnummer. 11529176
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11529176 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11529176 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. O246
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lipofil octadecyl rhodamin B binder til membraner med fluorofor ved vandig grænseflade og alkylhale, der rager ud i lipidets indre
Celleanalyse, cellestruktur, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, membraner (generelt)& Lipider, Plasmamembran
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Cellemembraner& Lipider
Produktlinje Molecular Probes
Molekylær formel C46H67ClN2O3
Fysisk form Fast stof
Produkttype Cellemærkningsreagens