Få mere at vide
Invitrogen™ Methotrexat, Fluorescein, triammoniumsalt (Fluorescein Methotrexate)
Beskrivelse
Det grønt-fluorescerende fluorescein-methotrexat (absorptions-/emissionsmaksima ca. 496/516 nm) kan bruges til at probe dihydrofolatreduktase (DHFR) ekspression ved fluorescensmikroskopi eller flowcytometri.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
| Molekylær formel | C46H54N14O9S |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Fluorescein Methotrexat |
Sikkerhed og håndtering
- Methotrexate, Fluorescein, triammonium Salt (Fluorescein Methotrexate)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: methotrexate, fluorescein, triammonium salt