Få mere at vide
Invitrogen™ Measure-IT™ Thiol Assay Kit
Artikelnummer. 10206922
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
10206922 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10206922 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M30550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver nem og præcis kvantificering af thiol
  • Lineært område på 0,05-5 μM thiol, hvilket gør det op til 400 gange mere følsomt end kolorimetriske metoder baseret på Ellmans reagens
  • Assay udføres ved stuetemperatur; maksimalt fluorescenssignal opnås på 5 minutter og er stabilt i mindst 1 time
Biokemiske toksikologiske assays, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, lægemiddelopdagelse og -udvikling, målbaserede ADME/toksassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Thiol Assay Kit
Mængde 1 sæt
Produktlinje Measure-iT