Få mere at vide
Invitrogen™ Measure-IT™ Højfølsomt Nitrit Assay Kit
Beskrivelse
Giver bekvemmelighed ved addition og læsning og højkapacitets skalerbarhed til kvantificering af nitrit, thiol og bly/cadmium
Measure-iT™ assay kits bring add-and-read convenience and high-throughput scalability to the quantitation of nitrite, thiol, and lead/cadmium. The Measure-iT™ High-Sensitivity Nitrite Assay Kit features solid reproducibility over a wide quantitation range, as well as excellent tolerance of common sample contaminants. The assay is linear from 20 to 500 pmoles of nitrite, making it up to 50 times more sensitive than colorimetric assays based on the Griess reagent. The kit includes a nitrite quantitation standard and a protocol that's optimized for microplate-based application.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
- Har solid reproducerbarhed over et bredt kvantificeringsområde samt fremragende tolerance over for almindelige prøvekontaminanter
- Assay er lineært fra 20 til 500 pmol nitrit, hvilket gør det op til 50 gange mere følsomt end kolorimetriske analyser baseret på Griess-reagens
- Sættet inkluderer nitritkvantificeringsstandard og protokol, der er optimeret til mikropladebaseret anvendelse
Anionpåvisning, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, nitrogenoxidforskning, nitrooxidativ stress
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Nitrite Quantitation |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Produktlinje | Measure-IT |
| Produkttype | Nitrit-prøvesæt |
| Excitationsbølgelængdeområde | 365 nm |
| Emissionsbølgelængdeområde | 450 nm |