Få mere at vide
Invitrogen™ Marina Blue™ 1,2-dihexadecanoyl- sn -glycero-3-phosphoethanolamin (Marina Blue™ DHPE)
Artikelnummer. 10207592
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10207592 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10207592 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M12652
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Et fosfolipid
Marina Blue DHPE er mærket på hovedgruppen med den blå-fluorescerende Marina Blue-fluorofor med excitations-/emissionsmaksima∽ 365/460 nm.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholipids
Mængde 1 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje MARINA BLUE