Få mere at vide
Invitrogen™ MANT-GTP (2'-(eller-3')- O- ( N- Methylanthraniloyl) Guanosin 5'-triphosphat, trinatriumsalt)
Artikelnummer. 10387922
Skift visning
Mængde:
400μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10387922 400μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10387922 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M12415
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Producerer nukleotidanaloger, der forårsager ringe forstyrrelse af nukleotid-protein-interaktioner
Nukleotidanalogen MANT GTP er modificeret på ribosedelen. Den kompakte modning af MANT-fluoroforen og dens vedhæftningsposition resulterer i nukleotidanaloger, der inducerer minimal forstyrrelse af nukleotid-protein-interaktioner. Fordi MANT-fluorescens er følsom over for miljøet af fluoroforen, kan nukleotid-protein-interaktioner være direkte påviselige. MANT-nukleotider er værdifulde prober af strukturen og den enzymatiske aktivitet af nukleotidbindende proteiner.
Lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, fosfataseaktivitet, fosfatasebiologi, proteiner, ekspression, isolering og analyse, identifikation og validering af mål og bly
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MANT-GTP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Koncentration 5 mM
Etiket eller farvestof MANT (N-Methylanthraniloyl)
Mængde 400μ L