Få mere at vide
Invitrogen™ Mag-Fura-2, tetrakaliumsalt, celleimpermeant
Artikelnummer. 10403272
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10403272 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10403272 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M1290
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Intracellulær magnesiumindikator, der er ratiometrisk og UV-lys-exciterbar.
Mag-fura-2, tetrakaliumsalt, er en intracellulær magnesiumindikator, der er ratiometrisk og UV-lys-excitabel. Denne vandopløselige saltform er nyttig til intracellulær belastning ved mikroinjektion, infusion fra patch-pipette eller optagelse induceret af vores Influx pinocytiske cellebelastningsreagens (I14402).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Magnesiumindikator
Til brug med (udstyr) Fluorescence Microscope, Flowcytometre
Produkttype Magnesiumindikator
Farvetype Mag-Fura-2
Excitationsbølgelængdeområde 330 to 345 nm
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Emissionsbølgelængdeområde 390 to 405 nm
Excitationsbølgelængde 330 nm
Emissionsbølgelængde 491 nm
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.