Få mere at vide
Invitrogen™ LysoTracker™ Blå DND-22, specialemballage
Artikelnummer. 12080146
Skift visning
Mængde:
20 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
1000µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12080146 20 x 50μ L 1000µL
1 options
Artikelnummer. 12080146 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L7525
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Særlig emballage
LysoTracker Blue DND-22 er et cellegennemtrængeligt, ikke-fikserbart, blåt fluorescerende farvestof, der farver sure rum i levende celler, såsom lysosomer. Blue DND-22 har et excitations- og emissionsmaksimum på 373/422 nm og kan effektivt exciteres ved hjælp af et DAPI-filter. LysoTracker sonder er tilgængelige i en række forskellige fluorescerende farver.
Enkel, meget specifik, et-trins farvning og sporing af sure organeller
LysoTracker prober består af en hydrofob fluorofor bundet til en svag base, der kun er delvist protoneret ved neutral pH. I en neutral ladet tilstand, LysoTracker prober kan frit diffundere hen over intakte plasmamembraner af levende celler. På grund af de iboende sure egenskaber i lysosomet protoneres den svagt basiske del ved diffusion ind i lysosomet. I denne ladede tilstand diffunderer proben ikke let hen over organelmembranen, hvilket giver en lokaliseret akkumulering til tydelig farvning af sure organeller såsom lysosomer. Effektiv ved nanomolære koncentrationer, LysoTracker sonder er meget selektive for sure organeller og giver enkel et-trins farvning, der ikke er afhængig af antistofdetektion.
Lysosomer er sure i naturen på grund af produktion og opbevaring af fordøjelsesenzymer (hydrolaser). Lysosomers sure miljø muliggør nedbrydning af kulhydrater, lipider, nukleinsyrer og peptider. Ekstracellulære proteiner, virus eller bakterier kan også internaliseres og transporteres til lysosomet til nedbrydning via den lysosomale proteolysevej. Derudover bliver fejlfoldede proteiner eller beskadigede organeller mål for lysosomal nedbrydning via induktion af autofagi. Autofagi er vigtig for cellulær differentiering, overlevelse under næringsstofmangel og normal vækstkontrol. Den iboende sure natur i lysosomer og enhver ændring af pH under biosyntese eller patogenese kan udnyttes af forskellige prober, der reagerer på et surt miljø. LysoTracker produkter giver fluorescensdetektion til farvning af levende celler i sure miljøer og kan bruges til mærkning og sporing af sure organeller såsom lysosomer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Koncentration 1 mM
Indhold og opbevaring Opbevares tørret kl≤– 20 °C
•Beskyt mod lys
• Undgå fryse-tø-cyklusser og opbevar ikke i en frostfri fryser
• Opbevares i portioner til engangsbrug, hvis det er muligt
Excitationsbølgelængdeområde 373/422
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Fluorescerende Imager
Mængde 20 x 50μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Oversigt LysoTracker™ Blå DND-22
Emission Blå
Form Væske
Produktlinje LysoTracker
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Farve
Subcellulær lokalisering Lysosomer