Få mere at vide
Invitrogen™ LysoSensor™ Grøn DND-189 - Specialemballage
Beskrivelse
De LysoSensor farvestof bliver mere fluorescerende i sure miljøer. pK a af LysoSensor Grøn DND-189 er∽ 5.2. Særlig emballage.
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, ionisk homeostase& Signalering, Lysosomer, Organelle Tracing, pH Detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Koncentration | 1 mM |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Farve |
| Emission | ⁄443 505 |
| Produktlinje | LysoSensor |
| Mængde | 20 x 50μ L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |