Få mere at vide
Invitrogen™ Lucifer gul CH, kaliumsalt
Artikelnummer. 11524956
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524956 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11524956 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L1177
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vandopløseligt farvestof med excitations-/emissionstoppe på 428/536 nm
  • Værktøj til at studere neuronal morfologi, fordi det indeholder carbohydrazid (CH) gruppe, der gør det muligt at blive kovalent forbundet med omgivende biomolekyler under aldehydfiksering
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Kaliumsalt
Mængde 25 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Subcellulær lokalisering Cytoplasma& Cytosol
Excitation/Emission 428/536 nm