Få mere at vide
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein fra Human Plasma (LDL)
Description
Human low-density lipoprotein (LDL) er et stort proteinkompleks (ca. 500.000 Da), der binder sig til specifik receptor på overfladen af hvirveldyrceller og leverer kolesterol via receptormedieret endocytose. Eksperimenter til undersøgelse af LDL udføres typisk ved at tilføje fluorescensmærket LDL til dyrkede celler og analysere dem ved mikroskopi eller flowcytometri. Alternativt kan det fluorescensmærkede LDL injiceres i forsøgsdyr, og fordelingen af mærket kan analyseres efter den specificerede tidsperiode.
- Etiket (Ex/Em): Umærket
- Acetyleret: Nej
- Beløb: 200μ L (2,5 mg/ml)
- Vi forbereder vores LDL- og AcLDL-produkter fra frisk human plasma cirka hver anden måned
- Ikke-acetylerede LDL-produkter afsendes inden for to uger efter deres fremstilling
- Alle acetylerede LDL-produkter er tilgængelige på en kontinuerlig basis
- LDL, der indeholder et umodificeret apoprotein, bruges til at studere normal kolesterollevering og internalisering
- Hvis lysinresterne af LDL s «apoprotein er blevet acetyleret, binder LDL-komplekset ikke længere til LDL-receptoren, men optages snarere af endotel- og mikrogliaceller, der besidder“ skurvogn” receptorer, der er specifikke for den modificerede form
- Anvendelser for mærkede LDL-komplekser omfatter:
- Tælling af celleoverflade-LDL-receptorer og analyse af deres bevægelse og klyngedannelse efter internalisering
- Kvantificering af LDL-receptoraktivitet i fibroblaster (erstatter det radiomærkede LDL-assay)
- Undersøgelse af LDL-ekspression og identifikation af LDL-receptormangler i forskellige cellelinjer
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Order Info
Forsendelsestilstand: Våd is
Specifications
Specifications
| Koncentration | 2,5 mg ⁄ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Produkttype | Supplement |
| Farvetype | Umærket |
| Mængde | 200μ L |
| Forsendelsestilstand | Våd is |