Få mere at vide
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein fra Human Plasma, DiI kompleks (DiI LDL)
Artikelnummer. 10760194
Mængde:
200μ L
Pakningsstørrelse:
200µL
Artikelnummer. 10760194
Brand: Invitrogen™ L3482
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-acetyleret konjugat
Human low-density lipoprotein (LDL) er et stort proteinkompleks (ca. 500.000 Da), der binder til en specifik receptor på overfladen af hvirveldyrceller og leverer kolesterol via receptormedieret endocytose. Eksperimenter til undersøgelse af LDL udføres typisk ved at tilføje fluorescensmærket LDL til dyrkede celler og analysere dem ved mikroskopi eller flowcytometri. Alternativt kan fluorescensmærket LDL injiceres i forsøgsdyr, og fordeling af mærket kan analyseres efter den specificerede tidsperiode.
  • Etiket (Ex/Em): Dil (554/571)
  • Acetyleret: Nej
  • Mængde: 200 μL (1,0 mg/ml
  • Ikke-acetylerede LDL-produkter afsendes inden for to uger efter deres fremstilling
  • LDL indeholdende umodificeret apoprotein bruges til at studere normal kolesterollevering og internalisering
  • Anvendelser for mærkede LDL-komplekser omfatter: Tælling af celleoverflade-LDL-receptorer og analyse af deres bevægelse og klyngedannelse efter internalisering; Kvantificering af LDL-receptoraktivitet i fibroblaster (erstatter det radiomærkede LDL-assay); Undersøgelse af LDL-ekspression og identifikation af LDL-receptormangler i forskellige cellelinjer
Celleanalyse, cellecyklus, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, endocytose, eksocytose og fagocytose, lysosomer, vakuoler
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mg ⁄ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype Supplement
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Form Væske
Mængde 200μ L
Forsendelsestilstand Våd is