Få mere at vide
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein fra Human Plasma, BODIPY™ FL kompleks (BODIPY™ FL LDL)
Artikelnummer. 10307932
Mængde:
200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10307932
Brand: Invitrogen™ L3483
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-acetyleret konjugat
Human low-density lipoprotein (LDL) er et stort proteinkompleks (ca. 500.000 Da), der binder sig til en specifik receptor på overfladen af hvirveldyrceller og leverer kolesterol via receptormedieret endocytose. Eksperimenter til undersøgelse af LDL udføres typisk ved at tilføje fluorescensmærket LDL til dyrkede celler og analysere dem ved mikroskopi eller flowcytometri. Alternativt kan det fluorescensmærkede LDL injiceres i forsøgsdyr, og fordelingen af mærket kan analyseres efter en specificeret tidsperiode.
  • Etiket (Ex/Em): BODIPY FL (515/520)
  • Acetyleret: Nej
  • Mængde: 200 μL (1,0 mg/ml)
  • Fremstillet af frisk human plasma cirka hver anden måned
  • Nøgleapplikationer: Tælling af celleoverflade-LDL-receptorer og analyse af deres bevægelse og klyngedannelse efter internalisering; Kvantificering af LDL-receptoraktivitet i fibroblaster (erstatter det radiomærkede LDL-assay); Undersøgelse af LDL-ekspression og identifikation af LDL-receptormangler i forskellige cellelinjer
Celleanalyse, cellecyklus, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, endocytose, eksocytose og fagocytose, lysosomer, vakuoler
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mg ⁄ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype Supplement
Farvetype BODIPY Farvestoffer
Form Væske
Produktlinje BODIPY
Mængde 200μ L
Forsendelsestilstand Våd is