Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ levedygtigheds-/cytotoksicitetssæt, til pattedyrsceller
Beskrivelse
LIVE/DEAD levedygtigheds-/cytotoksicitetssæt er en hurtig og nem tofarvet analyse til at bestemme levedygtigheden af celler i en population baseret på plasmamembranintegritet og esteraseaktivitet. Sættet kan bruges til flowcytometri, fluorescensmikroskopi og med fluorescensmikropladelæsere.
- Hurtigere, sikrere, mere følsom
- Billigere
Nem brug med en bred vifte af teknikker og celletyper
Allestedsnærværende intracellulær esteraseaktivitet og en intakt plasmamembran er karakteristiske kendetegn ved levende celler. LIVE/DEAD levedygtigheds-/cytotoksicitetssæt skelner hurtigt mellem levende og døde celler ved samtidig farvning med grøn-fluorescerende calcein-AM for at angive intracellulær esteraseaktivitet og rød-fluorescerende ethidiumhomodimer-1 for at indikere tab af plasmamembranintegritet. Det kan tilpasses til de fleste eukaryote celler, hvor cytotoksiske forhold producerer disse cellulære effekter. Analysen er nyttig med en række forskellige fluorescens-detektionsmetoder.
Følsom, sikker og effektiv
LIVE/DEAD levedygtigheds-/cytotoksicitetssæt er mere følsomt end trypanblåt udelukkelse, en almindeligt anvendt metode til diskrimination af levende/døde celler. Det omkostningseffektive LIVE/DEAD levedygtigheds-/cytotoksicitetssæt er meget følsomt på grund af den lyse fluorescens af begge farvestoffer ved interaktion med enten levende (for calcein-AM) eller døde (for ethidium homodimer-1) celler. Baggrundsniveauerne er lave, fordi begge farvestoffer er praktisk talt ikke-fluorescerende før de interagerer med celler.
LIVE/DEAD-analyser tilgængelige til en bred vifte af applikationer
Et udvalg af Invitrogen LIVE/DEAD-levedygtighedsanalyser tilbydes til pattedyrsceller, bakterier, gær og svampe, såvel som fikserbar død celle-farvningssæt til brug i intracellulær farvning til flowcytometri. Alle LIVE/DEAD-analyser giver hurtig, positiv differentiering mellem levedygtige og ikke-levedygtige celler.
Celleanalyse, celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryokonservering, cellekultur, cellemetabolisme, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, cellulære toksikologiske analyser, lægemiddelopdagelse og -udvikling, flowcytometri, flowcytometrilevedygtighed og cytotoksicitetsanalyser, flowcytometri af cellulære processer, High-Content Screening (HCS), Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfarvning og detektion, Target-baserede ADME/Tox-analyser
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrsceller |
| Farve | Grøn, Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | LIVE/DEAD™ levedygtigheds-/cytotoksicitetssæt, til pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Levedygtigheds-/cytotoksicitetssæt |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | Rør, 96-brønds plade, objektglas |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit, for mammalian cells
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 5,5-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochlo