Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Sperm Viability Kit
Beskrivelse
De LIVE/DEAD Sperm Viability Kit giver et nyt fluorescensbaseret assay til at analysere sædcellens levedygtighed og befrugtningspotentiale ved fluorescensmikroskopi eller flowcytometri. Membrangennemtrængende SYBR™ 14 nukleinsyrefarvningsmærker levende sædceller med grøn fluorescens, og membranimpermeant propidiumiodid mærker nukleinsyrerne i membrankompromitterede sædceller med rød fluorescens.
Celleanalyse, celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryokonservering, cellekultur, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, flowcytometri, flowcytometri levedygtighed og cytotoksicitetsanalyser, flowcytometri af cellulære processer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Eukaryote celler, sædceller |
| Farve | Grøn, Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | LIVE/DEAD™ Sperm Viability Kit |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | Sædlevedygtighedssæt |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | Rør(er), slæde(r) |
| Vis mere |